Fontos dokumentumok
A9013
1,5-Bis(4-allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one dibromide
Szinonimák:
BW 284c51
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Br.C[N](C)(CC=C)c1ccc(CCC(=O)CCc2ccc(cc2)[N](C)(C)CC=C)cc1
InChI
1S/C27H38N2O.BrH/c1-7-21-28(3,4)25-15-9-23(10-16-25)13-19-27(30)20-14-24-11-17-26(18-12-24)29(5,6)22-8-2;/h7-12,15-18H,1-2,13-14,19-22H2,3-6H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBXRQUYORADPMX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3