Fontos dokumentumok
H5777
(±)-Huperzine A
synthetic, ≥98% (TLC)
Szinonimák:
(±)-Selagine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C=C1/C2CC3=C(C=CC(=O)N3)C1(N)CC(C)=C2
InChI
1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRJBHWIHUMBLCN-QDEBKDIKSA-N
Géninformáció
human ... BCHE(590)
rat ... Ache(83817)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kémiai/fizikai ellenállás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?