Fontos dokumentumok
D100951
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
97%
Szinonimák:
N,N-Diethyl-m-toluamide, m-Toluic acid diethylamide, DEET
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
sűrűség
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?