Fontos dokumentumok
SML3388
Sigma-Aldrich
Vortioxetine hydrobromide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine hydrobromide, Lu AA21004 HBr, Lu AA21004 hydrobromide, Vortioxetine HBr
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H22N2S·HBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
379.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S(c2c(cccc2)N3CC[N+H2]CC3)c1c(cc(cc1)C)C.[Br-]
InChI
1S/C18H22N2S.BrH/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20;/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNGRUFUIHGGOOM-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vortioxetine (Lu AA21004) is an orally active, multimodal serotonergic compound with high affinity toward human 5-HT1A (Ki = 15 nM), 5-HT1B (Ki = 33 nM), 5-HT1D (Ki = 54 nM), 5-HT3A (Ki = 3.7 nM), 5-HT7 (Ki = 19 nM), noradrenergic β1 (Ki = 46 nM) receptors, and serotonin (5-HT) transporter (SERT Ki = 1.6 nM). Vortioxetine exhibits in vivo psychotropic efficacy by exerting antagonist activity against 5-HT-1D/3A/7, agonist activity on 5-HT1A, partial agonist activity on 5-HT1B, as well as potent SERT inhibitory activity.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ashley Wallace et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 17(10), 1695-1706 (2014-05-24)
Current treatments for depression, including serotonin-specific reuptake inhibitors (SSRIs), are only partially effective, with a high incidence of residual symptoms, relapse, and treatment resistance. Loss of cognitive flexibility, a component of depression, is associated with dysregulation of the prefrontal cortex.