Fontos dokumentumok
G1660
Galanthamine hydrobromide from Lycoris sp.
≥94% (HPLC)
Szinonimák:
Galantamine hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Ungeria victoris)
Minőségi szint
Teszt
≥94% (HPLC)
Forma
powder
mp
270 °C
oldhatóság
DMSO: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
water: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Br[H].COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an AChE (acetylcholinesterase) inhibitor and positive control in acetylcholinesterase assay performed to determine the activity of AChE
- as a positive control in the screening of AChE inhibitors
- as a positive control in AChE inhibitory assay performed to determine the AChE-inhibitory activities of pyrithione and related sulfur-containing pyridine N-oxides
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?