Fontos dokumentumok
P4099900
Pyridostigmine bromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(Dimethylaminocarbonyloxy)-1-methylpyridinium bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pyridostigmine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
InChI
1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... ACHE(43)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)