Merck
45659
Supelco
Methyl cis-13-docosenoate
analytical standard
Szinonimák:
Methyl erucate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.59
Beilstein:
1728408
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.456
bp
172-175 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.870 g/mL at 20 °C (lit.)
Formátum
neat
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h10-11H,3-9,12-22H2,1-2H3/b11-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYNDJIBBPLNPOW-KHPPLWFESA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ayesha Khalid et al.
Scientific reports, 8(1), 14883-14883 (2018-10-07)
Acute Leukaemia (AL) is a neoplasm of WBCs (white blood cells). Being an important class of metabolites, alteration in free fatty acids (FFAs) levels play a key role in cancer development and progression. As they involve in cell signaling, maintain
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and