Fontos dokumentumok
P22370
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
97%
Szinonimák:
Tranylcypromine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]/D −1 to +1.0°, c = 1 in H2O
mp
162-169 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPEFMSTTZXJOTM-OULXEKPRSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)