Fontos dokumentumok
P8115
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ for Blood
12 mL sufficient for 1000 amplifications
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
Jellemzők
dNTPs included
hotstart
szín
colorless
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The Extract-N-Amp Blood PCR Kits contain all the reagents needed to rapidly extract and amplify human genomic DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.