Fontos dokumentumok
P4600
ReadyMix™ Taq PCR Reaction Mix
with MgCl2
Szinonimák:
PCR master mix, Taq PCR master mix
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
használat
sufficient for 100 reactions
Jellemzők
dNTPs included
hotstart: no
koncentráció
1.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
technika/technikák
PCR: suitable
szín
colorless
bemenet
purified DNA
alkalmazás(ok)
agriculture
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- in the development and specificity test of the amplified fragment length polymorphism (AFLP) markers
- in the PCR reaction for terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis
- in the molecular identification of yeasts
- for routine PCR amplifications
Tulajdonságok és előnyök
- Amplifies targets up to 7 kb in length
- ReadyMix Taq PCR Reaction Mix offers the same great performance as Taq DNA Polymerase in a more convenient formulation
- ReadyMix format reduces setup time.
- Reduced risk of contamination from multiple pipet steps.
Kiszerelés
100RXN is packaged as 1 X 2.5 mL
Egység definíció
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
A PCR master mix leegyszerűsíti a PCR/RT-PCR-t olyan összetevőkkel, mint a DNS-polimeráz, dNTP-k, MgCl2 és puffer, amelyek kereskedelmi forgalomban vagy barkácsárukban kaphatók.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocols
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.