Fontos dokumentumok
P2007
Palatinose hydrate
≥99% (GC)
Szinonimák:
6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose, Isomaltulose hydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sugar beets
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
powder
édesség
0.5-0.6 × sucrose
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(22-4)21-2-5-7(16)10(19)12(20,3-14)23-5;/h4-11,13-20H,1-3H2;1H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11+,12?;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZKUCJJNNDINKX-HGLHLWFZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3