Fontos dokumentumok
M6546
(±)-2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid
solid, ≥98%
Szinonimák:
PMP
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(±)-2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid, ≥98%
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
solid
SMILES string
COc1ccc(OC(C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIEKOFWWHVOKQX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)