Fontos dokumentumok
510300
2-Bromo-1,4-naphthoquinone
98%
Szinonimák:
2-Bromo-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2-Bromo-1,4-naphthalenedione, 2-Bromo-p-naphthoquinone, 3-Bromo-1,4-naphthoquinone, 3-Bromonaphthoquinone
Teszt
98%
mp
131-133 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
SMILES string
BrC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H5BrO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJOHPBJYGGFYBJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- benzo[f]indolequinones
- 2-azido-1,4-naphthoquinone
- 2-allyl-3-bromo-1,4-naphthoquinone
- 2-(3-indolyl)-1,4-naphthoquinones
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)