420120
Juglone
A highly selective cell-permeable, irreversible inhibitor of PPlases (peptidyl-prolyl cis/trans isomerases of the parvulin family).
Szinonimák:
Juglone, 5-Hydroxy-1,4-naphthlenedione, 5-Hydroxy- p-naphthoquinone
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
orange
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1c2c(ccc1)C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PPlases (peptidyl-prolyl cis/trans isomerases of the parvulin family)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Hennig, L., et al. 1998. Biochemistry37, 5953.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3