Fontos dokumentumok
274666
Thymoquinone
≥98%
Szinonimák:
2-Isopropyl-5-methyl-1,4-benzoquinone
Teszt
≥98%
form
solid
technika/technikák
titration: suitable
szín
yellow
bp
230-232 °C (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Thymoquinone is employed in preclinical studies as a neuroprotective and anticonvulsant agent.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)