565850
Shikonin
≥98% (HPLC), solid, Pyruvate kinase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Shikonin, Pyruvate Kinase Inhibitor II
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Shikonin, A naphthoquinone found in the Chinese herb Shiunko.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
red
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CC=C(C)C)C1=CC(=O)c2c(c(ccc2O)O)C1=O
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEZONWMXZKDMKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
TNF-α-induced and B-16 melanoma-induced angiogenesis
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Li, H., et al. 1999. Phytother. Res.13, 236.
Yoon, Y., et al. 1999. Planta Med.65, 532.
Hisa, T., et al. 1998. Anticancer Res. 18, 783.
WGK
WGK 3