Fontos dokumentumok
H47003
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
97%
Szinonimák:
Juglone
Teszt
97%
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12
InChI
1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Trypanocidal drugs.
- Tacrine-naphthoquinone hybrids with potential application in the treatment of Alzheimer′s disease.
- Juglone-based electroactive polymer, poly(5-hydroxy-1,4-naphthoquinone-co-5-hydroxy-3-thioacetic acid-1,4-naphthoquinone), for the electrochemical detection of DNA hybridization.
- Ent-nocardione A, naturally-occurring tyrosine phosphatase inhibitor.
Juglone can also be used as a dienophile in the Diels–Alder reaction for the synthesis of variety of C-aryl glycosides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?