Fontos dokumentumok
M6383
2-Methoxyestradiol
powder
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratriene-2,3,17-triol 2-methyl ether, 2,3,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 2-methyl ether, 2-Hydroxyestradiol 2-methyl ether, 3,17β-Dihydroxy-2-methoxy-1,3,5(10)-estratriene
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white to faint yellow
mp
189-190 °C
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
H2O: insoluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC1=C(C=C(C2=C1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@](C)4CC3)OC
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQOQDQWUFQDJMK-SSTWWWIQSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Általános leírás
Alkalmazás
- as hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) inhibitor to treat microglia to test whether hypoxia leads to cell death
- to determine the anticancer potential in L-lactate-activated osteosarcoma cells
- as a reference chemical and angiogenesis inhibitor to assess the performance of in vitro angiogenesis assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)