P3369
Protamine sulfate
solid, 90.0-110.0% dry basis,≥92% (chromatography), suitable for transduction
Szinonimák:
Salmine sulfate from salmon sperm, Protamine sulfate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Protamine sulfate, meets USP testing specifications
Ügynökség
meets USP testing specifications
Minőségi szint
Teszt
≥92% (chromatography)
90.0-110.0% dry basis
form
solid
molekulatömeg
Mr 5000-10000
technika/technikák
transduction: suitable
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- lentiviruses into human embryonic 293T cells
- shRNA into mesenchymal stem cells/marrow stromal cells (MSC)
- lenti Sca1-OCT4 plasmid into human cord blood hematopoietic progenitor CD34+ cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3