Merck
P6486
Millipore
EZview Red Protein A Affinity Gel
Szinonimák:
EZview Affinity Gel, Protein A Affinity Gel
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.56
form
liquid
Minőségi szint
analit kémiai osztály(ok)
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
kapacitás
~4 mg binding capacity (rabbit IgG)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
EZview Red Protein A Affinity Gel is a highly visible, red colored Protein A affinity gel. The affinity resin contains Staphylococcus aureus Protein A covalently attached to crosslinked 4% agarose beads. The affinity gel is used to bind the FC portion of the IgG of an antibody to samples, such as cell lysates and tissue. The immune complexes, bound to the EZview Red Protein A Affinity Gel, are recovered by centrifugation. Red dye enhances visibility for more efficient results.
Alkalmazás
EZview Red Protein A Affinity Gel has been used for purification of proteins in the preparation of immunoprecipitation and chromatin immunoprecipitation (ChIP) assays.
When performing small-scale affinity capture, such as immunoprecipitation, the affinity matrix is difficult to see in the microcentrifuge tubes. Accidental aspiration of the resin leads to quantitative variability in results. The EZview Red Affinity Gels greatly reduce the risk of pellet loss. EZview resins perform as well as conventional non-colored affinity gels, but allow the user to easily differentiate pellet from supernatant. This correlates to more accurate data because less protein is lost.
Tulajdonságok és előnyök
  • Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
  • Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
  • Higher reproducibility - More consistent yields
Fizikai forma
1:1 (v/v) suspension in PBS containing 50% glycerol and 15 ppm Kathon
50% slurry in PBS with 50%Glycerol and 0.0015%
Tárolás és stabilitás
EZview Red Protein A Affinity Gel should be stored in 50% glycerol at -20 °C. This product is stable for at least one year when stored as indicated. Do not freeze in the absence of glycerol.
Jogi információk
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hsp90 Co-chaperone p23 contributes to dopaminergic mitochondrial stress via stabilization of PHD2: Implications for Parkinson's disease.
Rane A, et al.
Neurotoxicology (2018)
James Matsunaga et al.
Microbiology (Reading, England), 152(Pt 12), 3777-3786 (2006-12-13)
Leptospirosis is a widespread zoonosis caused by invasive spirochaetes belonging to the genus Leptospira. Pathogenic leptospires disseminate via the bloodstream to colonize the renal tubules of reservoir hosts. Little is known about leptospiral outer-membrane proteins expressed during the dissemination stage
NF-?B directly regulates ?-arrestin-1 expression and forms a negative feedback circuit in TNF-a?induced cell death
Li J, et al.
Faseb Journal (2018)
Julien Goure et al.
Infection and immunity, 72(8), 4741-4750 (2004-07-24)
Pseudomonas aeruginosa efficiently intoxicates eukaryotic cells through the activity of the type III secretion-translocation system (TTSS). Gene deletions within the translocation operon pcrGVH-popBD abolish pore-forming activity of P. aeruginosa strains with macrophages and TTSS-dependent hemolysis. Here we investigated the requirements
Benjamin J Spears et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 32(5), 540-549 (2018-11-28)
One layer of the innate immune system allows plants to recognize pathogen-associated molecular patterns (PAMPS), activating a defense response known as PAMP-triggered immunity (PTI). Maintaining an active immune response, however, comes at the cost of plant growth and development; accordingly