Fontos dokumentumok
P1944
Phenol:Chloroform:Iso-amyl alcohol (125:24:1)
for molecular biology
Szinonimák:
phenol chloroform RNA extraction
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
pH
4.3-4.7
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- for the extraction and purification of RNA.
- to isolate RNA from Arabidopsis siliques.
- to extract proteins and DNA from polysomal and non-polysomal fractions.
- in TRIzol methods to prepare and extract miRNAs from cells, tissue, and whole flies.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
175.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79.44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.