Fontos dokumentumok
P2116
Pirfenidone
≥97% (HPLC), powder, antifibrotic agent
Szinonimák:
5-Methyl-1-phenyl-2-(1H)-pyridone
About This Item
Javasolt termékek
product name
Pirfenidone, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL at 60 °C (warming for 30 minutes)
DMSO: >20 mg/mL
kezdeményező
Shionogi
SMILES string
O=C(C=CC(C)=C1)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWRGOKTTBVCFA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a post-operative eye drop in rabbits to analyse its antifibrotic effect to improve glaucoma filtration surgery
- as an anti-scarring agent to examine whether it affects the foreign body reaction after glaucoma drainage device (GDD) implantation in a rabbit
- to test its antifibrotic potential in primary cultures of human orbital fibroblasts (hOFs)
- as tumor necrosis factor (TNFα) inhibitor to study its effect in hypoxia
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.