Fontos dokumentumok
SML3780
Nintedanib ethanesulphonate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, monoethanesulphonate salt, (Z)-3-[(4-{Methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenylamino)methylene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, monoethanesulphonate salt, BIBF 1120 esylat, BIBF-1120 esylate, BIBF1120 esylate, Methyl (Z)-3-(((4-(N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamido)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate, monoethanesulphonate salt, Nintedanib monoethanesulphonate salt
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver,Gastro-intestinal system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3