Fontos dokumentumok
SML1954
X-34
≥90% (HPLC), powder, amyloid-specific fluorescent dye
Szinonimák:
1,4-Bis(3-carboxy-4-hydroxyphenylethenyl)benzene
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
X-34, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2.0 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C=C1)=C(C(O)=O)C=C1C=CC2=CC=C(C=CC3=CC=C(O)C(C(O)=O)=C3)C=C2
InChI
1S/C24H18O6/c25-21-11-9-17(13-19(21)23(27)28)7-5-15-1-2-16(4-3-15)6-8-18-10-12-22(26)20(14-18)24(29)30/h1-14,25-26H,(H,27,28)(H,29,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCBNOAYTZBUCSX-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)