Fontos dokumentumok
SML2848
Nintedanib
≥98% (HPLC), powder, VEGFR, PDGFR and FGFR inhibitor
Szinonimák:
(3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, (Z)-3-[(4-{Methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenylamino)methylene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, BIBF 1120, BIBF-1120, BIBF1120, Methyl (Z)-3-(((4-(N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamido)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nintedanib, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=C2)/C(C1=CC=C2C(OC)=O)=C(C3=CC=CC=C3)\NC4=CC=C(C=C4)N(C(CN5CCN(CC5)C)=O)C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3