Fontos dokumentumok
S0447
SIS3
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
(2E)-1-(6,7-Dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)-3-(1-methyl-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)-propenone hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
yellow
oldhatóság
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cc2CCN(Cc2cc1OC)C(=O)\C=C\c3c(-c4ccccc4)n(C)c5ncccc35
InChI
1S/C28H27N3O3.ClH/c1-30-27(19-8-5-4-6-9-19)22(23-10-7-14-29-28(23)30)11-12-26(32)31-15-13-20-16-24(33-2)25(34-3)17-21(20)18-31;/h4-12,14,16-17H,13,15,18H2,1-3H3;1H/b12-11+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDKIEBFIMCSCBB-CALJPSDSSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3