Fontos dokumentumok
A75684
2-Amino-5-methylpyridine
99%
Szinonimák:
2-Amino-5-picoline, 6-Amino-3-picoline
Teszt
99%
Forma
crystals
bp
227 °C (lit.)
mp
76-77 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?