Fontos dokumentumok
H9892
Hydrochloric acid
1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Hydrogen chloride solution
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Hydrochloric acid solution, 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
koncentráció
1.0 N
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
anion nyomok
chloride (Cl-): passes test
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can also be used:
- In the extraction of elderberry anthocyanins by endothelial cells.
- To convert iron(III) perchlorate to Fe(III) ions which can then form a complex with acetohydroxamic acid (FeAHA).
- to acidify the surface water sample and to prevent interference from carbonate concentrations up to 10 mg L-1 with organic carbon detector (OCD) detection
- to adjust the pH of complete transfection media for transfection with chitosan/pDNA nanoparticle complexes
- to prepare artificial tear solution (ATS) to incorporate the fluorescently tagged cholesteryl ester
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.