T9531
D-(+)-Trehalose dihydrate
≥99% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
Szinonimák:
Trehalose dihydrate, α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Saccharomyces cerevisiae
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 174 to 182 °, c = 7% (w/v) in water
technika/technikák
HPLC: suitable
PCR: suitable
cell based assay: suitable
cryopreservation: suitable
szennyeződések
≤5.0% EtOH
<20 ppm Trace metals
szín
white
mp
97-99 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a transcription factor EB (TFEB) to study its effects on an autophagy-lysosomal system in human silicosis alveolar macrophages
- as stabilizing excipient in spray-dried protein formulations
- as a cryoprotectant to study its effects on mouse testicular cell suspensions
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1