Fontos dokumentumok
08602
Nigerose
≥90.0% (HPLC)
Szinonimák:
3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Sakebiose
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
solid
szín
white
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIGJYVCQYDKYDW-NSYYTRPSSA-N
WGK
WGK 3