Fontos dokumentumok
P178
Pyridoxal phosphate-6-azo(benzene-2,4-disulfonic acid) tetrasodium salt hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[[4-Formyl-5-hydroxy-6-methyl-3-[(phosphonooxy)methyl]-2-pyridinyl]azo]-1,3-benzenedisulfonic acid tetrasodium salt, PPADS tetrasodium salt hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
red to orange
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1nc(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(COP([O-])([O-])=O)c(C=O)c1O
InChI
1S/C14H14N3O12PS2.4Na.H2O/c1-7-13(19)9(5-18)10(6-29-30(20,21)22)14(15-7)17-16-11-3-2-8(31(23,24)25)4-12(11)32(26,27)28;;;;;/h2-5,19H,6H2,1H3,(H2,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/b17-16+;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTTDHFFNVGHDLN-YDTRVRFHSA-J
Géninformáció
human ... LPAR4(2846) , LTB4R(1241) , P2RX1(5023) , P2RY1(5028) , P2RY10(27334) , P2RY11(5032) , P2RY12(64805) , P2RY13(53829) , P2RY14(9934) , P2RY2(5029) , P2RY4(5030) , P2RY5(10161) , P2RY6(5031) , P2RY8(286530)
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3