Fontos dokumentumok
M1809
MRS 1523
>98% (HPLC)
Szinonimák:
3-Propyl-6-ethyl-5-[(ethylthio)carbonyl]-2 phenyl-4-propyl-3-pyridine carboxylate
Teszt
>98% (HPLC)
form
oil
szín
colorless to light brown
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCOC(=O)c1c(CCC)c(C(=O)SCC)c(CC)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C23H29NO3S/c1-5-12-17-19(23(26)28-8-4)18(7-3)24-21(16-13-10-9-11-14-16)20(17)22(25)27-15-6-2/h9-11,13-14H,5-8,12,15H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUSHFEVEROROSP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves