Fontos dokumentumok
M3808
MRS 2179 ammonium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2′-Deoxy-N6-methyl adenosine 3′,5′-diphosphate diammonium salt
Teszt
≥98% (HPLC)
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
DMSO: 1.1 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N.O.CNc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C11H17N5O9P2.H3N.H2O/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(25-27(20,21)22)7(24-8)3-23-26(17,18)19;;/h4-8H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);1H3;1H2/t6-,7+,8+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEQIORFOBOEGKZ-ZJWYQBPBSA-N
Géninformáció
human ... P2RY1(5028)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3