Fontos dokumentumok
S2671
Suramin sodium salt
≥98% (TLC)
Szinonimák:
Suramine sodium salt
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szennyeződések
<15% water (Karl Fischer)
szín
white to light brown
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1ccc(cc1NC(=O)c2cccc(NC(=O)Nc3cccc(c3)C(=O)Nc4cc(ccc4C)C(=O)Nc5ccc(c6cc(cc(c56)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c2)C(=O)Nc7ccc(c8cc(cc(c78)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C51H40N6O23S6.6Na/c1-25-9-11-29(49(60)54-37-13-15-41(83(69,70)71)35-21-33(81(63,64)65)23-43(45(35)37)85(75,76)77)19-39(25)56-47(58)27-5-3-7-31(17-27)52-51(62)53-32-8-4-6-28(18-32)48(59)57-40-20-30(12-10-26(40)2)50(61)55-38-14-16-42(84(72,73)74)36-22-34(82(66,67)68)24-44(46(36)38)86(78,79)80;;;;;;/h3-24H,1-2H3,(H,54,60)(H,55,61)(H,56,58)(H,57,59)(H2,52,53,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)(H,78,79,80);;;;;;/q;6*+1/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
Géninformáció
human ... EGF(1950) , FGF1(2246) , P2RX1(5023) , P2RY1(5028) , PDGFA(5154) , PLD1(5337)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a potent blocker of rat P2Y2 purinergic receptor
- to study its effects on short circuit current (Isc) across strial marginal cells
- to show its effects on initial burst of glial activity
- to assess its neuroprotective potential in rats
- as a purinoceptor inhibitor, to explore the mechanism of action of extracellular adenosine triphosphate (eATP)
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)