Fontos dokumentumok
C141
CGS-21680 hydrochloride hydrate
solid
Szinonimák:
2-p-(2-Carboxyethyl)phenethylamino-5′-N-ethylcarboxamidoadenosine hydrochloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.Cl.CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)nc(NCCc4ccc(CCC(O)=O)cc4)nc23
InChI
1S/C23H29N7O6.ClH.H2O/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32;;/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29);1H;1H2/t16-,17+,18-,22+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIRPCGAECNOLOO-VBQNEDDFSA-N
Géninformáció
human ... ADORA2A(135) , ADORA2B(136)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3