Fontos dokumentumok
A9736
A-438079 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(5-(2,3-dichlorophenyl)-1H-tetrazol-1-yl)methyl pyridine hydrochloride hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
kezdeményező
Abbott
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Clc1cccc(c1Cl)-c2nnnn2Cc3cccnc3
InChI
1S/C13H9Cl2N5.ClH.H2O/c14-11-5-1-4-10(12(11)15)13-17-18-19-20(13)8-9-3-2-6-16-7-9;;/h1-7H,8H2;1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHFJJBAKSROKNO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer many products related to P2X ion channel family receptors for your research needs.