Fontos dokumentumok
M6517
α,β-Methyleneadenosine 5′-triphosphate lithium salt
≥93% (HPLC), solid
Szinonimák:
AMP-CPP
Teszt
≥93% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.Li/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-29(19,20)4-30(21,22)28-31(23,24)25;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,12,13,14)(H2,23,24,25);/q;+1/p-1/t5-,7-,8-,11-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVHVREPTGDOYIC-YCSZXMBFSA-M
Géninformáció
human ... P2RX1(5023)
Related Categories
Alkalmazás
- as P2-purinoreceptor agonist (P2X), to analyse its effects on membrane conductance in the astrocytes of caudal nucleus
- as a P2X receptor agonist, to increase the calcium current in the neurons in satellite cells
- to determine the functional sensitivities of purinergic agonists on P2Y receptors in rat and to determine its effect on developing outer sulcus cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3