This product has an estimated molecular weight range of 70 - 100 kDa.
Fontos dokumentumok
P1763
Poly(vinyl alcohol)
Fully hydrolyzed
Szinonimák:
PVA, PVOH, Poly(ethenol)
Méret kiválasztása
35 400,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
35 400,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Forma
powder
szín
colorless
viszkozitás
11-14 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
oldhatóság
H2O: soluble (hot)
sűrűség
1.080 g/cm3
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Poly(vinyl alcohol) is also suitable for:
- in vitro production (IVP) of bovine embryos
- oocyte recovery and in vitro maturation
- as a macromolecular component in basal cultured medium.
[2]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
-
What is the molecular weight of fully hydrolyzed PVA?
1 answer-
Helpful?
-