Összes fotó(1)
Key Documents
8.14894
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, fully hydrolyzed
(Mw approx. 145000) for synthesis
Szinonimák:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH2CHOH-]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
13111042
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
160-240 °C
térfogatsúly
400‑670 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Controlled Drug Release: Polyvinyl alcohol-based polymeric nanofibers, produced via electrospinning, demonstrated effective controlled release mechanisms for lysozyme, suggesting potential applications in targeted drug delivery systems (Ogawa et al., 2024).
  • Recyclable Hydrogels: Fully hydrolyzed polyvinyl alcohol has been utilized to fabricate recyclable hydrogels at room temperature, highlighting its utility in developing environmentally friendly materials for diverse applications (Liu et al., 2023).
  • Antibacterial Polymeric Films: The hydrolysis degree of polyvinyl alcohol significantly affects the properties of antibacterial polymeric films, which incorporate zinc sulphate for enhanced biomedical applications (Sedlarik et al., 2010).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)