Fontos dokumentumok
P6500
Pentylenetetrazole
≥99% (GC), powder, CNS stimulant
Szinonimák:
α,β-Cyclopentamethylenetetrazole, 1,5-Pentamethylenetetrazole, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine, Metrazole
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Pentylenetetrazole,
Forma
powder
Minőségi szint
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C1CCc2nnnn2CC1
InChI
1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?