Merck
1539701
USP
Pindolol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol, 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H20N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pindolol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
167-171 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZQKKSLKJUAGIC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Pindolol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pindolol Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
β1-adrenoceptor antagonist; putative 5-HT1A serotonin receptor agonist; vasodilator.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3