Merck
238643
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-520
average Mn 441
Szinonimák:
Polyoxyethylene (5) nonylphenylether, branched
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H4O)n · C15H24O, n~5
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
average Mn 441
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
sűrűség
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
10
SMILES string
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1.OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Általános leírás
IGEPAL®CO-520 or poly (oxyethylene)nonylphenyl ether) is a non-ionic surfactant.
Alkalmazás
Igepal aggregates have been used in fluorescence and light-scattering studies.Used in the preparation of monodispersed colloidal silica cadmium suphide nanocomposites, alumina nanoparticles, ultra thin silica coated magnetic nanoparticles.
Jogi információk
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
380.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
193.5 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Aggregation of non ionic surfactant Igepal in aqueous solution: fluorescence and light scattering studies
Ghosh SK, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 4, 562-571 (2003)
Synthesis and characterization of alumina nanoparticles by igepal CO-520 stabilized reverse micelle and sol-gel processing
Chandradass J and Bae DS
Materials and Manufacturing Processes, 23(5), 494-498 (2008)
Preparation and properties of tailored morphology, monodisperse colloidal silica-cadmium sulfide nanocomposites.
Chang SY, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116(15), 6739-6744 (1994)
Ming Zhang et al.
Nanotechnology, 19(8), 085601-085601 (2008-02-27)
A systematic study of the formation of silica-coated magnetite particles via a modified reverse microemulsion approach was investigated by using transmission electron microscopy (TEM), x-ray diffraction (XRD) and a superconducting quantum interference device (SQUID). The results show that the surfactant
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection