Fontos dokumentumok
8.41562
Sigma-Aldrich
DL-Norvaline
for synthesis
Szinonimák:
DL-Norvaline, DL-2-Aminovaleric acid, DL-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
212-082-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
mp
303 °C
oldhatóság
83.9 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NC(CCC)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3