506149
p53 Activator III, RITA
The p53 Activator III, RITA, also referenced under CAS 213261-59-7, modulates the biological activity of p53. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Szinonimák:
p53 Activator III, RITA, NSC 652287, 2,5- bis-(5-Hydroxymethyl-2-thienyl)-furan, Reactivation of p53 and Induction of Tumor cell Apoptosis, MDM2 Antagonist VII, MDM2 Inhibitor X
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 3 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1c2[o]c(cc2)c3[s]c(cc3)CO)CO
InChI
1S/C14H12O3S2/c15-7-9-1-5-13(18-9)11-3-4-12(17-11)14-6-2-10(8-16)19-14/h1-6,15-16H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZENBFUSKMWCJF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
p53
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Krajewski, M., et al. 2005. Nat. Med.11, 1135.
Issaeva, N., et al. 2004. Nat. Med.10, 1321.
Nieves-Neira, W., et al. 1999. Mol. Pharmacol.56, 478.
Rivera, M.I., et al. 1999. Biochem. Pharmacol.57, 1283.
WGK
WGK 1