SML1789
PRIMA-1Met
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, APR-246
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N21CCC(CC2)C(=O)C1(COC)CO
InChI
1S/C10H17NO3/c1-14-7-10(6-12)9(13)8-2-4-11(10)5-3-8/h8,12H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGBNULCRKBVAKL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)