Fontos dokumentumok
P0069
PRIMA-1
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
2,2-Bishydroxymethyl-1-aza-bicyclo[2.2.2]octan-3-one
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC1(CO)N2CC[C@@H](CC2)C1=O
InChI
1S/C9H15NO3/c11-5-9(6-12)8(13)7-1-3-10(9)4-2-7/h7,11-12H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3