Fontos dokumentumok
N6136
Nickel(II) chloride hexahydrate
BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
NiCl2.6H2O, Nickel chloride hexahydrate, Nickel dichloride hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- in the preparation of nickel platting solution for galvanostatically coating nickel inside the reduced carbon layer during the synthesis of multiwall carbon nanotube micromotors
- in screening of metals for inflammatory effect on vascular endothelial cells
- as an additive in artificial cerebrospinal fluid (ACSF) to analyse excitatory post synaptic currents (EPSPs) in the hippocampus slices
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3