Fontos dokumentumok
1.06717
Supelco
Nickel(II) chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Nickel(II) chloride hexahydrate, Nickel dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2Ni · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-743-0
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥98.0% (complexometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
oldhatóság:
2540 g/L
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥98.0% (complexometric)
Forma
solid
hatékonyság
186 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
140 °C (anhydrous substance; decomposes)
oldhatóság
2540 g/L
sűrűség
1.92 g/cm3 (anhydrous substance)
térfogatsúly
640 kg/m3
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.002%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
  • Enhanced photocatalytic and electrochemical performance of hydrothermally prepared NiO-doped Co nanocomposites.: This study explores the synthesis of Nickel(II) chloride hexahydrate as a precursor in the hydrothermal preparation of NiO-doped Co nanocomposites. The research demonstrates significant improvements in both photocatalytic and electrochemical properties, highlighting the potential applications in advanced material science and analytical chemistry (Venkatachalapathy et al., 2024, doi:10.1002/bio.4768).
Kapcsolódás
Replaces: NX0325-5
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
conforms to ACS
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)