AB9568
Anti-Neurofilament L Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-CMT1F, Anti-CMT2E, Anti-CMTDIG, Anti-NF-L, Anti-NF68, Anti-NFL, Anti-PPP1R110
Méret kiválasztása
144 000,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
About This Item
144 000,00 Ft
Készletenrészletek
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, pig, human, bovine, feline, canine, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEFL(4747)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
1:1000 dilution of a previous lot detected NEUROFILAMENT L on 10 μg of mouse brain lysates.
Immunocytochemistry:
A 1:200-1:500 dilution of a previous lot was used in IC.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Minőség
Neurofilament-L (cat. # AB9568) staining on Normal Cerebellum. Tissue pretreated with Citrate, pH 6.0. This lot of antibody was diluted to 1:800, using IHC-Select Detection with HRP-DAB. Immunoreactivity is seen as fiber-like- staining (brown) around a Purkinje cells.
Optimal Staining With EDTA Buffer, pH 8.0, Epitope Retrieval: Human Cerebellum
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1