Fontos dokumentumok
N5252
Nonadecanoic acid
≥98% (GC)
Szinonimák:
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
Teszt
≥98% (GC)
Forma
powder
mp
68-70 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Influence of Manure as a Complex Mixture on Soil Sorption of Pharmaceuticals-Studies with Selected Chemical Components of Manure: Nonadecanoic acid is studied for its role in the sorption of pharmaceutical compounds in soil, suggesting its importance in agricultural runoff management and environmental safety (Thiele-Bruhn and Zhang, 2023).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?